Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Sistema de electroporación
Código de producto. 17800225
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
Pantalla táctil en color
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17800225 Pantalla táctil en color cada uno
1 options
Código de producto. 17800225 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NEON1
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El neón NxT El sistema de electroporación es una plataforma de electroporación de próxima generación que aprovecha la exclusiva y confiable tecnología de electroporación Neon, que aumenta la eficiencia de la transfección y la viabilidad celular.
El neón NxT El sistema de electroporación es una plataforma de electroporación de próxima generación que aprovecha la exclusiva y confiable tecnología de electroporación Neon, que aumenta la eficiencia de la transfección y la viabilidad celular. El sistema agiliza la transfección de células de mamíferos, incluidas células primarias, células madre y células difíciles de transfectar, para una administración rápida y eficiente de ácidos nucleicos.
Características del Neón NxT El sistema de electroporación incluye:
•Rendimiento comprobado —de hasta un 90 % de eficiencia de transfección en muchos tipos de células, incluidas células primarias, células madre y células difíciles de transfectar, al tiempo que se preserva la viabilidad celular con tecnología de punta de electroporación.
•Flexible, —transfecta fácilmente de 2 x 104 células a 6 x 106 células por reacción
• Proceso sencillo y —fácil de realizar de tres pasos con un único kit de tampón para todos los tipos de células
• Optimice libremente los parámetros de electroporación personalizables —o aproveche más de 300 protocolos preprogramados con la capacidad de guardar hasta 10 000 protocolos adicionales
•Conectividad Invitrogen— TransfectionLab aplicación en la nube activada Thermo Fisher Connect combinado con Instrument Connect permite el diseño de experimentos digitales y la conectividad con Neon NxT sistema
•Mejora de la usabilidad, mejora la ergonomía de —la pipeta con ClipTip Tecnología de enclavamiento, bucle de retroalimentación mejorado e interfaz de usuario intuitiva con configuración de placa
Tecnología confiable de punta de electroporación
A diferencia de las cámaras de electroporación basadas en cubetas estándar, la Neon NxT El sistema utiliza una cámara de punta de pipeta patentada y biológicamente compatible que maximiza la distancia entre los dos electrodos mientras minimiza su área de superficie, generando un campo eléctrico más uniforme. Este diseño permite un mejor mantenimiento de las condiciones fisiológicas, resultando en una alta supervivencia celular en comparación con la electroporación convencional.
Conservación de muestras
El neón único NxT La punta de pipeta elimina la necesidad de una cubeta o placa de electroporación separada, mientras que el diseño compacto del instrumento permite un fácil ajuste dentro de una cabina de bioseguridad. Las células valiosas no se pierden durante la transferencia de muestras y tienen un riesgo reducido de contaminación.
Conectar y usar desde el primer momento
El proceso de electroporación no podría ’ser más sencillo. Elija Inicio rápido o configure una placa para un experimento completo, asignando protocolos a cada pocillo. Aspirar las células y la mezcla de plásmidos en el Neón NxT punta de pipeta, acóplela a la estación de pipeta y presione electroporar. Observe cómo el pocillo seleccionado en la pantalla recibe una marca de verificación verde que indica una electroporación exitosa; luego pipetee las células transfectadas en su recipiente de cultivo.
Realizar más transfecciones con células limitadas o preciosas
Sus células pueden verse limitadas cuando se requiere realizar preparaciones neuronales o al enriquecer poblaciones de células homogéneas a través de FACS o Dynabeads enriquecimiento. En estos casos, reducir el número de células necesarias por transfección puede permitirle realizar experimentos más complejos con sus células valiosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Matraces, placas (6 pocillos, 12 pocillos, 24 pocillos y 96 pocillos)
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Para utilizar con (equipo) Neon™ NxT Sistema de electroporación
Tensión 100/240 VAC
Intervalo de tensión (modo HV) 500 –2500 V (Electroporación)
Intervalo de tensión (modo LV) 500 –2500 V (Electroporación)
Pantalla Pantalla táctil en color
Intervalo de números de impulsos 1 –10 pulsos
Intervalo de anchura de impulso 1 100 –ms
Cantidad 1 sistema
Vataje 270 W
Requisitos eléctricos 100 240 –VCA, 50/60 Hz, 270 VA
Contenido y almacenamiento •Neón NxT dispositivo de electroporación
• Pipeta
• Estación de pipetas
• Cable de alimentación
• Guía de referencia rápida
Interfaz Pantalla táctil