Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 1-Channel Tubes
Código de producto. 18065321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 tubos, 24 tubos
96 tubos, 96 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18065321 96 tubos, 96 tubos paquete de 96
30245030 24 tubos, 24 tubos paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065321 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NT96
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Neon NxT Electroporation System 1-Channel Tubes are designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 1-Channel Pipette.
Neon NxT Electroporation System 1-Channel Tubes are designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 1-Channel Pipette (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Each Neon NxT Electroporation System Kit for 25 x 2 reactions (Cat. Nos. N1025 and N10025) comes with eight 1-channel tubes, and each Neon NxT Electroporation System Kit with 1-Channel Tubes for 96 x 2 reactions (Cat. Nos. N1096 and N10096) comes with 32 1-channel tubes. This pack of additional tubes is offered for those wishing to use single tubes per reaction depending on their experimental setup or for reactions with the 1-channel pipette when predominately using the 8-channel pipette and utilizing kits that contain the 8-channel tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cantidad 96 tubos, 96 tubos
Para utilizar con (equipo) Neon NxT Electroporation System
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.