Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 10 μL Kit with 8-Channel Tubes
Código de producto. 30245458
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
384 × 2 reacciones
96 × 2 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
30245458 96 × 2 reacciones 1 set
30245218 384 × 2 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30245458 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N10968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00€
    1991.65€ / 1 sets
    Ahorro 173.35€
    8% Descuento
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 8-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 8-channel pipette and pipette station.
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 8-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. No. MPK5000) with 8-channel pipette and pipette station (Cat. Nos. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104 to 2 x 105 adherent cells or 1 x 105 to 5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Línea de células Stem Cell, Primary Cell, Hard-to-Transfect Cell
Contenido y almacenamiento Box 1 includes:
• Resuspension R Buffer, 4 x 1 mL
• Resuspension T Buffer, 4 x 1 mL
• Resuspension Genome Editing Buffer, 4 x 1 mL
• Electrolytic E10 Buffer, 2 x 100 mL
Store at 4°C.
Box 2 includes:
• Reaction tips, 96 tips
• Electroporation 8-channel tubes, 4 tubes
Store at room temperature.
Formato Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Electroporación
Para utilizar con (equipo) Neon™ NxT Electroporation System
Para utilizar con (aplicación) Transfección
N.º de reacciones 96 × 2 reacciones
Cantidad 96 x 2 reacciones
Volumen de la muestra (métrico) 10 μL
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.