Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neomycin-trisulfate salt hydrate |
| CAS | 1405-10-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 7.5 |
| Sinónimo | Neomycin, sulfate (salt) |
| Peso molecular (g/mol) | 908.88 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |