Learn More
Sulfato de neomicina, Phytopure™, MP Biomedicals™
Código de producto. 17600907 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17600907 10 g 10 g
17610907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17600907 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219453310
Sinónimo: Sulfato de neomicina B, bikomicina, endomixina, fraquinol, miacina, neosulf, neomix
El sulfato de neomicina es un antibiótico aminoglucósido activo contra bacterias gramnegativas. Se utiliza comúnmente en muchos medicamentos tópicos, como cremas, ungüentos y colirio. Se une al ARN bicatenario con alta afinidad e inhibe la biosíntesis de proteínas. El sulfato de neomicina también actúa como bloqueo de canales de calcio. Declaración de uso: A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-10-3
Especificaciones
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 10 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neomycin Sulfate, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin Sulfate