Learn More
Sulfato de neomicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17650887 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17650887 5 g 5 g
17660887 25 g 25 g
17670887 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17650887 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218061005
Actúa contra bacterias grampositivas y gramnegativas. El sulfato de neomicina, MP Biomedicals procede de Streptomyces que contienen un 85 % de neomicina B como mínimo.
Este producto actúa mediante la unión a las subunidades 30S y 50S, lo que provoca una codificación errónea e inhibición de la iniciación y elongación durante la síntesis de proteínas. La neomicina también bloquea los canales de Ca2+ sensibles al voltaje sin afectar al antiportador Na+/Ca2+ en las neuronas.
Aplicaciones:
  • Como agente de selección para células procariotas transformadas utilizando el neo gen marcador seleccionable
  • Para analizar los efectos secundarios ototóxicos de antibióticos y respuestas de factores de crecimiento derivados de plaquetas en determinados fibroblastos
  • En la extracción de fosfatidilinositol nuclear en proteínas que interactúan con 4,5-bifosfato
  • Se recomienda su uso en aplicaciones de cultivos celulares a 50 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-10-3
Fórmula molecular C23H48N6O17S
Peso molecular (g/mol) 712.72
Número MDL MFCD29905465
Clave InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Especificaciones
Forma física Powder
pH 5 to 7.5
Pérdida por secado <8.0%
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O soluble (50mg/mL)
Nombre IUPAC 5-amino-2-(aminometil)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminometil)-4,5-dihidroxioxan-2-il]oxi}-6-hidroxiciclohexil)oxi]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]oxi}oxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 908.9g/mol
Grado USP
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neomycin Sulfate, USP
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin Sulfate