Learn More
Neomicina hidrato, sulfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15464099 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15464099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61499.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1405-10-3 | C23H48N6O17S | 712.72 g/mol
Neomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic and calcium channel protein inhibitor. Neomycin sulfate also binds to prokaryotic ribosomes inhibiting translation and is effective against gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin sulfate inhibits Phospholipase C via binding to inositol phospholipids. It also inhibits phosphatidylcholine-PLD activity and induces Ca2+ mobilization and PLA2 activation in human platelets. Neomycin sulfate inhibits DNase I induced DNA degradation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de neomicina es un antibiótico aminoglucósido e inhibidor de las proteínas de canales de calcio. El sulfato de neomicina también se une a los ribosomas procariotas, lo que inhibe la traducción y es eficaz contra las bacterias grampositivas y gramnegativas. El sulfato de neomicina inhibe la fosfolipasa C a través de la unión a los fosfolípidos de inositol. También inhibe la actividad de la fosfatidilcolina-PLD e induce la movilización del Ca2+ y la activación de la PLA2 en plaquetas humanas. El sulfato de neomicina inhibe la degradación del ADN inducido por la ADNasa I.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1405-10-3
Fórmula molecular C23H48N6O17S
Peso molecular (g/mol) 712.72
Número MDL MFCD29905465
Clave InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neomycin sulfate hydrate
Tipo Neomycin Sulfate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,6454
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-5-Amino-2-(aminometil)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminometil)-4,5-dihidroxioxan-2-il]oxi-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4-diol;ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 908.87 (Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neomycin sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin sulfate