Learn More
Melford Sulfato de neomicina
Descripción
El sulfato de neomicina es un antibiótico derivado de la bacteria Streptomyces fradiae y pertenece a la clase de antibióticos aminoglucósidos.
En biología molecular, el sulfato de neomicina se utiliza comúnmente como agente selectivo en experimentos de ingeniería genética y aplicaciones de cultivo celular. A menudo se incluye en medios de crecimiento o tampones para evitar el crecimiento de bacterias y garantizar la pureza de las líneas celulares.
El sulfato de neomicina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las bacterias, lo que provoca la muerte celular. El sulfato de neomicina también se utiliza en investigaciones microbiológicas. Se puede utilizar para aislar e identificar selectivamente bacterias o como control para pruebas de susceptibilidad en estudios de resistencia a los antimicrobianos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neomycin Sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C23H46N6O13-3H2OSO4 |