Learn More
Hexaacetato de neomicina C, TRC
Código de producto. 30482259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482259 1 mg 1 miligramo
30474889 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3899801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neomycin C Hexaacetate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23H46N6O13 • 6(CH3COOH)
Cantidad 1 mg
Sinónimo O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuran osyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine Hexaacetate, Dekamycin II Hexaacetate
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO
Peso molecular (g/mol) 614.6466005
Porcentaje de pureza >95