Learn More
Neomicina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neomycin B |
| CAS | 119-04-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H46 N6 O13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | O-2,6-diamino-2,6-dideoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-dideoxy-beta-L-idopyranosyl-(1→3)-beta-D-ribofuranosyl-(1→5)]-2-deoxy-D-Streptamine, O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-beta-L-idopyranosyl-(1→3)-O-beta-D-ribofuranosyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H46N6O13/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+/m1/s1 |
| SMILES | NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)O[C@@H]2CO)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminometil)-4,5-dihidroxioxan-2-il]oxi-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 614.64 |
| Mostrar más |