Learn More
Neomicina B sulfato, TRC
Código de producto. 30008638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008638 1 g 1 g
30004662 50 mg 50 miligramos
30006646 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3900431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28002-70-2
Fórmula molecular C23 H46 N6 O13 . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 712.72
Sinónimo O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-β-L-idopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuranosyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine sulfate (salt) (9CI), Neomycin B, sulfate (salt) (8CI), Framycetin sulfate, Framycin sulfate
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3--amino-6-(aminometil)-4,5-dihidroxioxiano-2-il]oxi-3-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]oxi-3-hidroxiciclohexil]oxixoano-3,4-diol; Ácido sulfúrico
SMILES NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)O[C@@H]2CO)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Framycetin sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.2797
Porcentaje de pureza >95%