Learn More
(+)-Acetato de neomentilo, TRC
Código de producto. 30135304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135304 2.5 g 2.50 g
30011636 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3900372.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2552-91-2
Fórmula molecular C12 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 198.3
Sinónimo D-Neomenthyl acetate, (1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate
Nombre IUPAC [(1S,2S,5R)-2-isopropil-5-metil-ciclohexil] acetato
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(+)-Neomenthyl acetate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.162