Learn More
Acetato de neomentilo, TRC
Produktkod. 30470360
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30470360 100 mg 100 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470360 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN390220100MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Neomenthyl Acetate
CAS 2230-87-7
Fórmula molecular C12H22O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Neomenthyl Acetate, trans-Neomenthyl Acetate, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C(C)C)CC1
Nombre IUPAC Acetato de (1S,2S,5R)-2-isopropil-5-metilciclohexilo
Peso molecular (g/mol) 198.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.16
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.