Learn More
Neomentoglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neomenthoglycol |
| CAS | 3564-95-2 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Neomenthoglycol, rel-(1R,2S,4R)-2-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol, 8-Hydroxyneomenthol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,5R)-2-(2-hidroxipropan-2-il)-5-metilciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.146 |