Learn More
Neohesperidin, MedChemExpress
Descripción
Neohesperidin is a flavonoid compound found in high amounts in Poncirus trifoliata with anti-oxidant and anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neohesperidin |
| CAS | 13241-33-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H34O15 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hesperetin 7-O-neohesperidoside |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (163.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)=CC(O)=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 610.56 |
| Mostrar más |