Learn More
Neohesperidin dihydrochalcone, MedChemExpress
Código de producto. 16491318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491318 5 g 5 g
16459006 100 mg 100 miligramos
16432356 500 mg 500 miligramos
16412509 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0154
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neohesperidin dihydrochalcone
CAS 20702-77-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36O15
Cantidad 5 g
Sinónimo Neohesperidin DC NHDC
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (163.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)C=C1O)CCC4=CC=C(OC)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 612.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.58
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation