Learn More
Neohesperidin dihydrochalcone, MedChemExpress
Descripción
Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neohesperidin dihydrochalcone |
| CAS | 20702-77-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H36O15 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Neohesperidin DC NHDC |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (163.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)C=C1O)CCC4=CC=C(OC)C(O)=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 612.58 |
| Mostrar más |