Learn More
Hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465219 25 g 25 g
15445219 1 g 1 g
15455219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62922.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Edulcorante artificial derivado de los cítricos
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina es un agente edulcorante flavonoide con potente actividad antioxidante. Es un agente antioxidante. Edulcorante artificial.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mm (con calor).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20702-77-6
Fórmula molecular C28H36O15
Peso molecular (g/mol) 612.58
Número MDL MFCD00017711
Clave InChI ITVGXXMINPYUHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neohesperidin dihydrochalcone, nhdc, neohesperidin dc, neohesperidin dhc, unii-3x476d83qv, ccris 4848, neosperidin dihydrochalcone, neohesperidine dihydrochalcone, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl
PubChem CID 30231
ChEBI CHEBI:83535
Nombre IUPAC 1-(4-{[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]oxan-2-yl]oxy}-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one
SMILES COC1=C(O)C=C(CCC(=O)C2=C(O)C=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C=C2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neohesperidin dihydrochalcone hydrate
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,6452
Información de solubilidad Soluble in water to 100 mM (with heating).
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.58 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino