Learn More
Neodymium standard solution, for AAS, 1mg/mL Nd in 2% HNO3, Thermo Scientific™
Código de producto. 10616972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10616972 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10616972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196141000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-00-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Nd
Peso molecular (g/mol) 144.24
Número MDL MFCD00011130
Clave InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nombre IUPAC neodimio
SMILES [Nd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Nd in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
% mín. CAS 1.9, 96.9
% máx. CAS 2.1, 97.1
Forma física Solución
Concentración 995 to 1005 μg/mL of Nd in 2% HNO3 (20°C)
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.24
Grado AAS