Learn More
Varilla de neodimio, 6,35 mm de diámetro, 99,5 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315118 10 mm 10 mm
11325118 50 mm 50 mm
11305118 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11315118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044051.HF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en mylar bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-00-8
Fórmula molecular Nd
Peso molecular (g/mol) 144.24
Número MDL MFCD00011130
Clave InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nombre IUPAC neodimio
SMILES [Nd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium rod
Nombre de nota ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 10 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈ 0.22 g/mm
Formulario ≈0,22g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.5%