Learn More
Lingote de neodimio, 99,1 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11310699 100 g 100 g
11300699 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000214.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo aceite mineral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-00-8
Fórmula molecular Nd
Peso molecular (g/mol) 144.24
Número MDL MFCD00011130
Clave InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nombre IUPAC neodimio
SMILES [Nd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium ingot
Color Gris-plata
Cantidad 100 g
Formulario Lingote, envasado bajo aceite mineral
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.1%