Learn More
Isopropoxida de neodimio(III), 99 % (REO), 2,5 % p/v en tolueno/isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338008 25 mL 25 ml
11328008 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036573.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19236-15-8 | C9H24NdO3 | 324.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19236-15-8
Fórmula molecular C9H24NdO3
Peso molecular (g/mol) 324.53
Número MDL MFCD00058819,MFCD00058819
Clave InChI WOCLHTSADRFWMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium i-propoxide, neodymium iii isopropoxide
PubChem CID 25199945
SMILES [Nd].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) isopropoxide
Color Azul
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Nd[OCH(CH3)2]3
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC neodimio de tris(propan-2-ol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.3
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5% p/v en tolueno/isopropanol
Forma física Líquido