Learn More
Lámina de neodimio, 0,3 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11385759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11385759 50 x 50 mm cada uno
11311308 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11385759 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010247.FI
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-00-8
Fórmula molecular Nd
Peso molecular (g/mol) 144.24
Número MDL MFCD00011130
Clave InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nombre IUPAC neodimio
SMILES [Nd]
Specifications
Nombre del producto químico o material Neodymium foil
Nombre de nota 0.3mm (0.012 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈1.3g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%