Learn More
Neodimio, solución estándar AAS, Nd 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11399169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399169 100 mL 100 ml
11366359 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088081.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-97-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Nd2O3
Peso molecular (g/mol) 336.48
Número MDL MFCD00011134
Clave InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Tipo Analytical Standard
Cantidad 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; óxido de neodimio (III):0,12%; agua:94,88%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neodymium, AAS standard solution, Specpure, Nd 1000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid