Learn More
Neodimio a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17960536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17960536 50 g 50 g
17994266 200 g 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960536 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOND100050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Neodimio a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium
CAS 7440-00-8
Métodos ICP/ICPMS
Nombres de analitos o componentes Neodymium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Nd
Concentración 1000 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nd
Fórmula InChI InChI=1S/Nd
SMILES [Nd]
Nombre IUPAC neodimio
Solvent or Matrix Petróleo de hidrocarburos
Peso molecular (g/mol) 144.24
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143,91 g/mol