Learn More
Monohidrato de clorhidrato de neocuproína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255720 5 g 5 g
10061840 25 g 25 g
10105833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153310050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 303136-82-5 | C14H12N2 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303136-82-5 , 484-11-7
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00150062
Clave InChI IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
PubChem CID 2723838
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina;hidrato;clorhidrato
SMILES CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neocuproine hydrochloride monohydrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.75
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino