Learn More
Clorhidrato de neocuproína, ≥ 98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895318 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 15895318 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J19430.A1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neocuproine hydrochloride
CAS 7296-20-0
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C14H13ClN2
Número MDL MFCD00150062
Cantidad 1 kg
Sinónimo neocuproine hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, monohydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hcl, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:?, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:1, 2,9-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, chloride, c14h12n2.clh, neocuproine hcl
Clave InChI QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C.Cl
Nombre IUPAC 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 244.722
PubChem CID 81718
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.72 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo