Learn More
Hemihidrato de neocuproína, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10776161 5 g Frasco de vidrio 5 g
10414025 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153320050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34302-69-7
Fórmula molecular C28H26N4O
Peso molecular (g/mol) 434.54
Número MDL MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
Clave InChI IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
PubChem CID 67652146
SMILES O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Specifica
Nombre del producto químico o material Neocuproine hemihydrate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.0°C to 163.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Total base)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6534
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1500g/L methanol (20°C)
Nombre IUPAC bis(2,9-dimetil-1,10-fenantrolina) hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Neocuproine hemihydrate
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.