Learn More
Neobavaisoflavone, MedChemExpress
Descripción
Neobavaisoflavone, a flavonoid, is isolated from the seeds of Psoralea corylifolia. Neobavaisoflavone exhibits anti-inflammatory, anti-cancer and anti-oxidation activities. Neobavaisoflavone inhibits DNA polymerase at moderate to high concentrations. Neobavaisoflavone also inhibits platelet aggregation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neobavaisoflavone |
| CAS | 41060-15-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H18O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.17 mM) |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Peso molecular (g/mol) | 322.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.35 |
| Mostrar más |