Learn More
Neoandrographolide, MedChemExpress
Código de producto. 16451488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451488 5 mg 5 miligramos
16429078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0721
MedChemExpress Neoandrographolide is a diterpenoid from the Andrographis paniculata (Acanthaceae).
Neoandrographolide is a diterpenoid from the Andrographis paniculata (Acanthaceae).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neoandrographolide
CAS 27215-14-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H40O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo Neoandrographiside
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (208.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@H]1CCC2=CCOC2=O)(CCC3)[C@@](CCC1=C)([H])[C@]3(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Peso molecular (g/mol) 480.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.59
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation