Learn More
Sal Sódica Neo Heliopana AP , TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neo Heliopan AP Sodium Salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14N4O12S4.Na/c25-37(26,27)11-5-13-17(15(7-11)39(31,32)33)23-19(21-13)9-1-2-10(4-3-9)20-22-14-6-12(38(28,29)30)8-16(18(14)24-20)40(34,35)36;/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36);/q;+1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 651.931 |
| Porcentaje de pureza | >95% |