Learn More
Nemonaprida, TRC
Código de producto. 30479942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479942 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30479942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38982510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nemonapride
CAS 75272-39-8
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18-/m1/s1
SMILES CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@@H]2C
Nombre IUPAC N-[(2R,3R)-1-bencil-2-metilpirrolidin-3-il]-5-cloro-2-metoxi-4-(metilamino)benzamida
Peso molecular (g/mol) 387.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1714