Learn More
R&D Systems™ Nemonapride
Descripción
Highly potent dopamine D2-like receptor antagonist; selective over D1-like receptors (Ki values are 0.1 and 740 nM for D2-like and D1-like receptors respectively). Also potent 5-HT1A receptor agonist (IC50 = 34 nM) and has affinity for sigma receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nemonapride |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.91 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 387.908 |