Learn More
Nemiralisib, MedChemExpress
Código de producto. 16473646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473646 25 mg 25 miligramos
16470258 5 mg 5 miligramos
16437798 10 mg 10 miligramos
16417636 100 mg 100 miligramos
16411829 1 mg 1 miligramo
16403757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16473646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19535A
MedChemExpress Nemiralisib (GSK2269557 free base) is a potent and highly selective PI3Kδ inhibitor with a pKi of 9.9.
Nemiralisib (GSK2269557 free base) is a potent and highly selective PI3Kδ inhibitor with a pKi of 9.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nemiralisib
Forma física Solid
CAS 1254036-71-9
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GSK2269557 (free base)
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (75.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCN(CC2=CN=C(C3=CC(C4=CC=CC5=C4C=CN5)=CC6=C3C=NN6)O2)CC1)C
Peso molecular (g/mol) 440.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.54
Porcentaje de pureza 98.85%