Learn More
Nemadipina B, TRC
Código de producto. 30483893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483893 1 g
30478653 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3898001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79925-38-5
Fórmula molecular C19 H21 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 398.28
Sinónimo Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC Dietilo 4-(2,3-diclorofenilo)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)22-11(4)15(19(24)26-6-2)16(14)12-8-7-9-13(20)17(12)21/h7-9,16,22H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0848
Porcentaje de pureza >95%