Learn More
Mesilato de Nelfinavir, TRC
Código de producto. 30134370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134370 10 mg 10 miligramos
30004903 50 mg 50 miligramos
30012885 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38975010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159989-65-8
Fórmula molecular C32 H45 N3 O4 S . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 663.89
Sinónimo 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, methanesulfonate (1:1), 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, [3S-[2(2S*,3S*),3α,4aβ,8aβ]]-, monomethanesulfonate (salt), AG 1343, Nelfin, Nelfinavir mesilate, Nelfinavir mesylate, Nelfinivir, Viracept
Nombre IUPAC (3S,4aS,8aS)-N-tert-butil-2-[(2R,3R)-2-hidroxi-3-[(3-hidroxi-2-metilbenzoil)amino]-4-fenilsulfanilbutil]-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolina-3-carboxamida; Ácido metanosulfónico
SMILES Cc1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc2ccccc2)[C@H](O)CN3C[C@H]4CCCC[C@H]4C[C@H]3C(=O)NC(C)(C)C.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelfinavir mesylate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45N3O4S.CH4O3S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39);1H3,(H,2,3,4)/t22-,23+,26-,27-,29+;/m0./s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.3012
Porcentaje de pureza >95%