Learn More
Tocris Bioscience™ Nelfinavir mesylate
Descripción
Orally active human immunodeficiency virus protease inhibitor. Potently inhibits HIV-1 protease (Ki = 2 nM) in vitro. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nelfinavir mesylate |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.89 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 663.889 |