Learn More
Nelfinavir Mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16489007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489007 5 mg 5 miligramos
16462527 50 mg 50 miligramos
16461176 200 mg 200 miligramos
16436716 100 mg 100 miligramos
16406428 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15287A
MedChemExpress Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a broad-spectrum, anticancer agent.
Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a broad-spectrum, anticancer agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelfinavir Mesylate
CAS 159989-65-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H49N3O7S2
Cantidad 5 mg
Sinónimo AG 1343 Mesylate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (150.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 663.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.89
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus