Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesilato de nelfinavir |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: 4,9 g/l a 25 °C. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol |
| Punto de fusión | De 131,0 °C a 135,0 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.89 |
| Clave InChI | NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N |
| SMILES | CS(O)(=O)=O.CC1=C(O)C=CC=C1C(=O)N[C@@H](CSC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN1C[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)NC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylphenyl)formamido]-4-(phenylsulfanyl)butyl]-decahydroisoquinoline-3-carboxamide; methanesulfonic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 663.89 |