Learn More
Nelfinavir, MedChemExpress
Código de producto. 16496418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496418 10 mg 10 miligramos
16479007 5 mg 5 miligramos
16452527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15287
MedChemExpress Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelfinavir
Forma física Solid
CAS 159989-64-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H45N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AG1341
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2
Peso molecular (g/mol) 567.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.78
Porcentaje de pureza 96.9%