Learn More
Nelfinavir Hidroxi-tert-butilamida, TRC
Código de producto. 30467248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467248 10 mg -
30470292 5 mg 5 miligramos
30476828 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38976010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213135-56-9
Fórmula molecular C32 H45 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 583.78
Nombre IUPAC (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3R)-2-hidroxi-3-[(3-hidroxi-2-metilbenzoil)amino]-4-fenilsulfanilbutil]-N-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolina-3-carboxamida
SMILES Cc1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc2ccccc2)[C@H](O)CN3C[C@H]4CCCC[C@H]4C[C@H]3C(=O)NC(C)(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelfinavir hydroxy-tert-butylamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45N3O5S/c1-21-25(14-9-15-28(21)37)30(39)33-26(19-41-24-12-5-4-6-13-24)29(38)18-35-17-23-11-8-7-10-22(23)16-27(35)31(40)34-32(2,3)20-36/h4-6,9,12-15,22-23,26-27,29,36-38H,7-8,10-11,16-20H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,40)/t22-,23+,26-,27-,29+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.308