Learn More
Nelfinavir-d3, TRC
Código de producto. 30473762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473762 10 mg 10 miligramos
30475754 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38975210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217629-70-3
Fórmula molecular C32 D3 H42 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 570.8
Sinónimo (3S,4aS,8aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-3-isoquinolinecarboxamide, AG 1341
Nombre IUPAC (3S,4aS,8aS)-N-tert-butil-2-[(2R,3R)-2-hidroxi-3-[[3-hidroxi-2-(trideuteriometil)benzoiloamino]-4-fenilsulfanil-butilo]-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolina-3-carboxamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc2ccccc2)[C@H](O)CN3C[C@H]4CCCC[C@H]4C[C@H]3C(=O)NC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelfinavir methyl-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45N3O4S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39)/t22-,23+,26-,27-,29+/m0/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.3319