Learn More
Tocris Bioscience™ Nelarabine
Descripción
Nelarabine is a nucleoside analog. Metabolized by adenosine deaminase to active metabolite, arabinofuranosylguanine (ara-G). Inhibits DNA synthesis and induces apoptosis. Inhibits growth of human T cell lymphoblastic leukemia cells in vitro and in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine |
| CAS | 121032-29-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C11H15N5O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 297.27 |