Learn More
Nefopam N-óxido, TRC
Código de producto. 30472033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472033 100 mg -
30483083 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN389415100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66091-32-5
Fórmula molecular C17H19NO2
Peso molecular (g/mol) 269.34
Sinónimo 3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide
Nombre IUPAC 5-metil-5-oxido-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina-5-io
SMILES C[N+]1([O-])CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1416