Learn More
(+)-Nefopam Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30473110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30473110 500 mg
30473243 250 mg
30478449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN385745500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53648-31-0
Fórmula molecular C17H19NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 289.8
Sinónimo (S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, (1S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, S-Nefopam Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S)-5-metil-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCO[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Nefopam Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1233