Learn More
(-)-Clorhidrato de Nefopam, TRC
Código de producto. 30472303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472303 250 mg 250 miligramos
30465015 500 mg -
30466879 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN385750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53625-25-5
Fórmula molecular C17H19NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 289.8
Sinónimo (R)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, (1R)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, R-Nefopam Hydrochloride
Nombre IUPAC (1R)-5-metil-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCO[C@H](c2ccccc2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Nefopam Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1233