Learn More
Cloruro de Nefopam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nefopam Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1233 |
| Porcentaje de pureza | >95% |