Learn More
Cloruro de Nefopam, TRC
Código de producto. 17959849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959849 250 mg 250 miligramos
18071120 10 mg 10 miligramos
18053540 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17959849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN389400250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23327-57-3
Fórmula molecular C17 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 289.8
Sinónimo 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), (±)-Nefopam hydrochloride, Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1233
Porcentaje de pureza >95%