Learn More
Clorhidrato de nefopam, Mikromol™
Description
Clorhidrato de nefopam
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nefopam Hydrochloride |
| CAS | 23327-57-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Nefopam Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina;clorhidrato |
| Show More |