Learn More
Nefopam hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Encompass_Preferred
en la oferta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam hydrochloride
CAS 23327-57-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Sinónimo Fenazoxine hydrochloride
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16448658
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-B1057
10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16444537
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-B1057
50 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nefopam hydrochloride
Off-White
Fenazoxine hydrochloride
CN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C1.[H]Cl
99.78%
Solid
23327-57-3
Research
H2O : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic)
289.8
Research
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H301+H311+H331
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Nefopam hydrochloride, MedChemExpress